Kluczowe dokumenty
HT501850
Sigma-Aldrich
Formalin solution, neutral buffered, 10%
histological tissue fixative
Synonim(y):
Formaldehyde, Methanal
Wybierz wielkość
200 L
5092,00 zł
5092,00 zł
Cena katalogowa5360,00 złZaoszczędź 5%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
200 L
5092,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12171500
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.47
5092,00 zł
Cena katalogowa5360,00 złZaoszczędź 5%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
stężenie
10% formalin (approx. 4% formaldehyde)
kolor
colorless
pH
6.90-7.10
gęstość
1.080 g/cm3
Zastosowanie
hematology
histology
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
[O-]#[C+H2]
InChI
1S/CH2O/c1-2/h1H2
Klucz InChI
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Formalin solution, neutral buffered, 10% may be used as a reagent for the primary fixation of tissues for diagnostic applications of an immunoperoxidase method in hematopathology.[1]
Popular general purpose histological fixative.
Postać fizyczna
Neutral buffered solution
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Jaehwan Ahn et al.
Biomaterials, 268, 120599-120599 (2020-12-21)
Non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) has become a global pandemic. However, a pharmacological cure has not been approved for NAFLD treatment. The greatest barriers to the development of new treatments are the ambiguous criteria among the NAFLD stages and the
Diagnostic applications of an immunoperoxidase method in hematopathology.
Banks PM.
The Journal of Histochemistry and Cytochemistry, 27(8), 1192-1194 (1979)
Xiaozhen Liang et al.
PLoS pathogens, 7(9), e1002220-e1002220 (2011-09-21)
Human gammaherpesviruses are associated with the development of lymphoproliferative diseases and B cell lymphomas, particularly in immunosuppressed hosts. Understanding the molecular mechanisms by which human gammaherpesviruses cause disease is hampered by the lack of convenient small animal models to study
Caterina Nardella et al.
Science signaling, 2(55), ra2-ra2 (2009-01-30)
The mammalian target of rapamycin (mTOR) is a crucial effector in a complex signaling network commonly disrupted in cancer. mTOR exerts its multiple functions in the context of two different multiprotein complexes: mTOR complex 1 (mTORC1) and mTOR complex 2
Coralie Apfeldorfer et al.
Diagnostic pathology, 3 Suppl 1, S16-S16 (2008-08-05)
Historically, histopathology evaluation is performed by a pathologist generating a qualitative assessment on thin tissue sections on glass slides. In the past decade, there has been a growing interest for tools able to reduce human subjectivity and improve workload. Whole
Questions
  1. Currently, having 2 x 200L drums of 10% neutral buffered formalin. The COA does not show or describe any way that percentage was confirmed. Is it possible to obtain information on percentage testing values and procedures for this product?
    1 answer
    1. The allowable percentage of formaldehyde is 3.5 to 4.2%.