Przejdź do
HT5014
Formalin solution, neutral buffered, 10%
case of 24 × 120 mL, histological tissue fixative
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352114
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
MDL number:
Aby zapytać o ten produkt HT5014, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
packaging
case of 24 × 120 mL
concentration
10% formalin (approx. 4% formaldehyde)
color
colorless
pH
6.90-7.10
density
1.080 g/cm3
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[O-]#[C+H2]
InChI
1S/CH2O/c1-2/h1H2
InChI key
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
Application
Formalin solution, neutral buffered, 10% has been used to fix skin samples, tumor samples and HepG2 human liver carcinoma cells.
Popular general purpose histological fixative.
Packaging
Case containers are polypropylene with white leak-proof lids and are partially prefilled with 10% NBF.
Physical form
Neutral buffered solution
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Muta. 2 - Skin Sens. 1
wgk
WGK 3
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
185.0 °F
flash_point_c
85 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
50-00-0 + 67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)