Kluczowe dokumenty
HS27551B
OneRack® Test Tube Rack
Full, polypropylene, size 72 wells, well diam. 13 mm, blue
Wybierz wielkość
8 EA
592,00 zł
592,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
8 EA
592,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.35
592,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
polypropylene
Właściwości
Holds 72 x 13 mm tubes
Holds 72 x 5-10 mL tubes
opakowanie
pk of 8 racks
producent / nazwa handlowa
Heathrow Scientific HS27551B
dł. × szer. × wys.
10.4 × 20.2 × 5.9 cm
rozmiar
72 wells
dołek śr.
13 mm
kolor
blue
Opis ogólny
OneRack test tube rack is tough and more highly resistant to acids, bases, solvents, and heat. These durable racks are molded in a single, continuous piece. There is no assembly required and no detachable pieces.
Cechy i korzyści
  • molded coordinates for tube orientation
  • stable design for use in water baths
  • flat labeling area for easier identification
  • available in half and full rack sizes
  • Fiberglass reinforced POM offers the highest chemical and heat resistance (-40 to 140C)
  • Polypropylene offers good chemical and heat resistance (0 to 110C)
Informacje prawne
OneRack is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)