Kluczowe dokumenty
HS24323A
Mega Rack® tube rack
single, for 13-16 mm tubes, blue
Wybierz wielkość
1 EACH
225,00 zł
225,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EACH
225,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.12
225,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
polypropylene
Właściwości
Holds 120 x 10 mL tubes
producent / nazwa handlowa
Heathrow Scientific HS24323A
rozmiar
337x235x91 mm
kolor
blue
Opis ogólny
Mega Rack Stojak o dużej pojemności do przechowywania próbek i probówek do pobierania krwi.
  • W pełni zmontowane, polipropylenowe stojaki Mega Tube Rack doskonale nadają się do laboratoriów o dużej przepustowości, wymagających przechowywania dużych próbek.
  • Wytrzymały i lekki materiał ułatwiający transport
  • Alfanumeryczna identyfikacja dla szybkiej lokalizacji i wyszukiwania probówek
  • Umieszczanie różnych grup próbek w jednym stojaku eliminuje potrzebę stosowania wielu stojaków na probówki
  • Możliwość sterylizacji w autoklawie
Informacje prawne
Mega Rack is a registered trademark of Heathrow Scientific
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)