Przejdź do
HS120114
Mega Rack® tube rack
double, for 13-16 mm tubes, white
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
411,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.12
UNSPSC Code:
41122804
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS120114
Feature:
Holds 240 x 10 mL tubes
Material:
polypropylene
Packaging:
pack of 1 ea
411,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
polypropylene
feature
Holds 240 x 10 mL tubes
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS120114
size
673x267x90 mm
color
white
General description
Mega Rack High-capacity storage rack for sample and blood collection tubes.
  • Fully-assembled, polypropylene Mega Tube Racks are great for high throughput labs requiring large sample storage.
  • Sturdy and light weight material for easy transport
  • Alphanumeric identification for quick location and retrieval of tubes
  • Place different test groupings into one rack and eliminate need for multiple tube racks
  • Autoclavable
Legal Information
Mega Rack is a registered trademark of Heathrow Scientific
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HS120115HS24323EHS120112
description
double, for 13-16 mm tubes, white
description
double, for 13-16 mm tubes, blue
description
single, for 13-16 mm tubes, white
description
double, for 10-13 mm tubes, white
feature
Holds 240 x 10 mL tubes
feature
Holds 240 x 10 mL tubes
feature
Holds 120 x 10 mL tubes
feature
Holds 432 x 5-7 mL tubes
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS120114
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS120115
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS24323E
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS120112
material
polypropylene
material
polypropylene
material
polypropylene
material
polypropylene
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
-
packaging
pack of 1 ea
size
673x267x90 mm
size
673x267x90 mm
size
337x235x91 mm
size
673x235x90 mm
color
white
color
blue
color
white
color
white
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Mega Rack® tube rack
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)