Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 179,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41122800
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS234522
Feature:
Holds Large wipes box
Material:
clear acrylic
179,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
clear acrylic
feature
Holds Large wipes box
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS234522
L × W × D
320 mm × 127 mm × 97 mm
General description
The clear acrylic Lab Wipe Holder holds Kimwipe and other major brand′s size boxes.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| material clear acrylic | material clear acrylic | material clear acrylic | material clear acrylic |
| manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS234522 | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS234521 | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS23471A | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS159890B |
| feature Holds Large wipes box | feature Holds Small wipes box | feature Holds 1 box | feature Holds 15 x slide boxes |
| L × W × D 320 mm × 127 mm × 97 mm | L × W × D 118 mm × 122 mm × 84 mm | L × W × D - | L × W × D - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lab wipe holder
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?