Kluczowe dokumenty
HS15988H
TrueNorth® Microscope Slide Box
100 Place, Hinged Lid with Clasp, purple polycarbonate
Wybierz wielkość
1 EACH
174,00 zł
174,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EACH
174,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41123302
NACRES:
NB.22
174,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
purple polycarbonate
Właściwości
Holds 100 x slides 76x26 mm
producent / nazwa handlowa
Heathrow Scientific HS15988H
dł. × szer. × wys.
208 × 175 × 34 mm
Cechy i korzyści
  • protect your slides in ultra low temperature ranges down to -80C
  • durable polycarbonate and stainless steel clasp/friction fit lid
  • safe storage and transport of 25 x 75 mm slides (3 x 1 in.)
  • uniform grooved slide slots separate slides preventing slide contact
  • temperature-resistant numbered foam lining and identification sheet
  • stackable
  • autoclavable
Informacje prawne
TrueNorth is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)