Kluczowe dokumenty
HS120316
TrueNorth® Microscope Slide Box
25 Place, Fitted Lid, blue polycarbonate
Wybierz wielkość
1 EACH
78,90 zł
78,90 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EACH
78,90 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41123302
NACRES:
NB.22
78,90 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
blue polycarbonate
Właściwości
Holds 25 x slides 76x26 mm
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Heathrow Scientific HS120316
dł. × szer. × wys.
141 × 88 × 35 mm
Cechy i korzyści
  • ochrona szkiełek w bardzo niskich temperaturach do -80C
  • wytrzymała pokrywa z poliwęglanu i stali nierdzewnej z zatrzaskiem i pasowaniem ciernym
  • bezpieczne przechowywanie i transport slajdów 25 x 75 mm (3 x 1 cal)
  • jednolite rowki na szkiełka oddzielają szkiełka, zapobiegając ich kontaktowi
  • odporna na temperaturę numerowana piankowa wyściółka i arkusz identyfikacyjny
  • możliwość sztaplowania
  • możliwość sterylizacji w autoklawie
Informacje prawne
TrueNorth is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)