Kluczowe dokumenty
BR476000
BRAND® slide box
Holds 100 x slides 76x26 mm
Synonim(y):
Microscope slides, Microscopy, Slide box, Staining, Staining Accessories
Wybierz wielkość
1 EA
112,00 zł
112,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
112,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41123302
NACRES:
MA.01
112,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
polystyrene
Właściwości
Holds 100 x slides 76x26 mm
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 476000
Opis ogólny
Wytrzymała konstrukcja. Zakręcana pokrywa z drucianym uchwytem. Idealne do przechowywania lub transportu 5 grubych lub 10 cienkich szkiełek. Szkiełka wystają 10 mm ponad pudełko, aby ułatwić wyjmowanie.
Na szkiełka, rozmiar (in, mm) 76 x 26. Numerowane otwory w podstawie. Pokrywa z kartą indeksową.
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 10
1 of 10