Kluczowe dokumenty
HS15979A
Wysokie pudełko na slajdy
to hold, 100 slide(s), blue
Wybierz wielkość
1 EACH
152,00 zł
152,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EACH
152,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.16
152,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS)
blue
Właściwości
to hold 100 slide(s)
opakowanie
pack of HS15979A
producent / nazwa handlowa
Heathrow Scientific HS15979A
dł. × szer. × wys.
208 mm × 175 mm × 60 mm
Opis ogólny
Pudełko Premium na szkiełka mikroskopowe jest idealne do przechowywania lub transportu szkiełek standardowych rozmiarów.
Cechy i korzyści
  • Wytrzymałe tworzywo ABS
  • Zaprojektowany do bezpiecznego przechowywania prowadnic w rowkach
  • Dodatkowe miejsce na większe slajdy 3 x 2 cale
  • Pudełko jest wyłożone korkiem
  • Zatrzask niklowy
  • Formowane nóżki umożliwiają bezpieczne układanie w stosy w celu łatwego transportu i przechowywania
  • Zarówno wyściółka, jak i szczeliny są ponumerowane, aby odpowiadały arkuszowi spisu slajdów
  • Zachowaj porządek dzięki uformowanemu obszarowi etykietowania z "Projektem" i "Datą"
  • Wymiary pudełka: 8,2 cala długości x 6,9 cala szerokości x 2,4 cala wysokości (20,8 cm długości x 17,5 cm szerokości x 6 cm wysokości)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)