Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
NACRES:
MA.01
UNSPSC Code:
41123302
Manufacturer/tradename:
Bel-Art H44577-0000
Feature:
Holds 100 x slides 76x26 mm
Packaging:
pack of 1 ea
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócfeature
Holds 100 x slides 76x26 mm
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Bel-Art H44577-0000
General description
Supreme defense for standard 25 x 75mm (1" x 3") microscope slides
Features and Benefits
- Heavy-walled, moisture- and insect-proof.
- Slim, durable design
- Easily identify slides with included numbered index on base and cover
- Box walls are rugged and won′t bend, split, or chip.
Legal Information
Scienceware is a registered trademark of Bel-Art Products, a division of SP
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description for 100 microscope slides, Hinged lid | description 100 Place, cork lining, yellow | description 100 Place, cork lining, blue | description 100 Place, foam lining, white |
| feature Holds 100 x slides 76x26 mm | feature Holds 100 x slides 76x26 mm | feature Holds 100 x slides 76x26 mm | feature Holds 100 x slides 76x26 mm |
| manufacturer/tradename Bel-Art H44577-0000 | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS15994D | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS15994A | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS15994R |
| packaging pack of 1 ea | packaging - | packaging - | packaging - |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?