Merck
HS120729
PCR 96-well Cooler
blue, pink-purple
Wybierz wielkość
2 EACH
485,00 zł
485,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
2 EACH
485,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.77
485,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
blue
pink-purple
polycarbonate lid
polypropylene
Właściwości
96-Well, 0.2 mL and 0.5 mL Tubes, and Assay Plates
opakowanie
pkg of 2 ea
producent / nazwa handlowa
Heathrow Scientific 120729
dł. × szer. × wys.
110 mm × 148 mm × 48 mm
Opis ogólny
Chłodziarka PCR jest idealna do zastosowań termoczułych, PCR lub testów komórkowych, a także do delikatnego rozmrażania próbek i zatrzymywania reakcji. Urządzenie zapewnia również niezawodną stację chłodzącą do pipetowania i przechowywania próbek. Idealny do transportu próbek i reakcji między obszarami przygotowania, cykli termicznych i procedur po PCR.
Cechy i korzyści
  • Nowoczesna, opatentowana konstrukcja chłodzi szybciej w zamrażarkach i dłużej pozostaje zimna na blacie stołu.
  • PCR Cooler utrzymuje temperaturę próbki na poziomie 0°C (z 2-godzinnym wstępnym chłodzeniem w temperaturze -20°C) przez ponad godzinę.
  • Przekroczenie górnej granicy temperatury 6°C jest sygnalizowane przez użytkownika kontrastową zmianą koloru chłodziarki, a nawet pojedynczej studzienki.
  • Chłodzi standardowe w branży probówki PCR o pojemności 0,2 ml i 0,5 ml, paski i pojedynczy format, a także większość płytek 96-dołkowych, zarówno w standardowym, jak i niskoprofilowym kształcie.
  • Lepsza alternatywa niż łaźnie lodowe, ponieważ sucha inkubacja zmniejsza ryzyko zanieczyszczenia
  • Zamrażarka w pozycji pionowej umożliwiająca przechowywanie probówek w niskiej temperaturze
  • Konstrukcja studzienek zapobiega zamarzaniu próbek
  • W pełni uszczelniona i spawana dźwiękowo chłodnica utrzymuje chłodziwo w zamkniętym obiegu, zapewniając bezproblemowe użytkowanie
  • Oszczędność miejsca dzięki kompaktowym rozmiarom i możliwości sztaplowania
  • Pokrywa jest oburęczna; można ją przełączyć na lewą lub prawą stronę i jest zdejmowana
  • Wytrzymała chłodnica wykonana z polipropylenu, a pokrywa z poliwęglanu
  • Oczekuje na patent USA, wzór wspólnotowy nr: 004101756-0001-0002
  • Dwuletnia gwarancja
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)