Wybierz wielkość
485,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
485,00 zł
Polecane produkty
Materiały
blue
polycarbonate lid
polypropylene
Właściwości
holds 96-Well, 0.2 mL and 0.5 mL Tubes, and Assay Plates
opakowanie
pkg of 2 ea
producent / nazwa handlowa
Heathrow Scientific 120728
dł. × szer. × wys.
110 mm × 148 mm × 48 mm
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Nowoczesna, opatentowana konstrukcja chłodzi szybciej w zamrażarkach i dłużej pozostaje zimna na blacie stołu.
- PCR Cooler utrzymuje temperaturę próbki na poziomie 0°C (z 2-godzinnym wstępnym chłodzeniem w temperaturze -20°C) przez ponad godzinę.
- Przekroczenie górnej granicy temperatury 6°C jest sygnalizowane przez użytkownika kontrastową zmianą koloru chłodziarki, a nawet pojedynczej studzienki.
- Chłodzi standardowe w branży probówki PCR o pojemności 0,2 ml i 0,5 ml, paski i pojedynczy format, a także większość płytek 96-dołkowych, zarówno w standardowym, jak i niskoprofilowym kształcie.
- Lepsza alternatywa niż łaźnie lodowe, ponieważ sucha inkubacja zmniejsza ryzyko zanieczyszczenia
- Zamrażarka w pozycji pionowej umożliwiająca przechowywanie probówek w niskiej temperaturze
- Konstrukcja studzienek zapobiega zamarzaniu próbek
- W pełni uszczelniona i spawana dźwiękowo chłodnica utrzymuje chłodziwo w zamkniętym obiegu, zapewniając bezproblemowe użytkowanie
- Oszczędność miejsca dzięki kompaktowym rozmiarom i możliwości sztaplowania
- Pokrywa jest oburęczna; można ją przełączyć na lewą lub prawą stronę i jest zdejmowana
- Wytrzymała chłodnica wykonana z polipropylenu, a pokrywa z poliwęglanu
- Oczekuje na patent USA, wzór wspólnotowy nr: 004101756-0001-0002
- Dwuletnia gwarancja
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)