Kluczowe dokumenty
HPA038215
Sigma-Aldrich
Anti-POU4F3 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-BRN3C, Anti-DFNA15, Anti-POU class 4 homeobox 3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
sekwencja immunogenna
HQGLEGDLLEHISPTLSVSGLGAPEHSVMPAQIHPHHLGAMGHLHQAMGMSHPHTVAPHSAMPACLSDVESDPR
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... POU4F3(5459)
Opis ogólny
POU klasy 4 homeobox 3 (POU4F3), znany również jako Brn-3c, jest kodowany przez gen zmapowany na ludzkim chromosomie 5q32. Kodowane białko należy do rodziny czynników transkrypcyjnych klasy IV z domeną POU i charakteryzuje się dwiema domenami wiążącymi DNA, a mianowicie domeną specyficzną dla POU i homeodomeną POU. POU4F3 ulega ekspresji w neuronach czuciowych, ale w komórkach włoskowatych ucha wewnętrznego.
Immunogen
Rekombinowane białko POU klasy 4 homeobox 3 ze znacznikiem sygnatury epitopu (PrEST)
Zastosowanie
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży.
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Działania biochem./fizjol.
POU klasy 4 homeobox 3 (POU4F3) odgrywa kluczową rolę w dojrzewaniu, różnicowaniu i przeżyciu ślimakowych komórek rzęsatych. Mutacja przesunięcia ramki w tym genie powoduje autosomalny dominujący niesyndromiczny ubytek słuchu (ADNSHL). Kodowane białko może również odgrywać istotną rolę w regulacji ekspresji neurotrofin pochodzących z nabłonka czuciowego, czynnika neurotroficznego pochodzenia mózgowego (BDNF) i neurotrofiny-3 (NT-3) w uchu wewnętrznym.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST79610
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Deletion of the entire POU4F3 gene in a familial case of autosomal dominant non-syndromic hearing loss.
Freitas EL
European Journal of Medical Genetics, 57, 125-128 (2014)
Brn-3c (POU4F3) regulates BDNF and NT-3 promoter activity.
Clough RL
Biochemical and Biophysical Research Communications, 324, 372-381 (2004)
A novel frameshift mutation of POU4F3 gene associated with autosomal dominant non-syndromic hearing loss.
Lee HK
Biochemical and Biophysical Research Communications, 396, 626-630 (2010)
Aida Costa et al.
Frontiers in cell and developmental biology, 10, 1016367-1016367 (2022-11-25)
Although the lineage-determining ability of transcription factors is often modulated according to cellular context, the mechanisms by which such switching occurs are not well known. Using a transcriptional programming model, we found that Atoh1 is repurposed from a neuronal to