Merck
HPA005670
Sigma-Aldrich
Anti-DLX5 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Homeobox protein DLX-5 antibody produced in rabbit
Wybierz wielkość
100 μL
2440,00 zł
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2440,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
RRVPSIRSGDFQAPFQTSAAMHHPSQESPTLPESSATDSDYYSPTGGAPHGYCSPTSASYGKALNPYQYQYHGVNGSAGSYPAKAYADYSYASSYHQYGGAYNRVPSATNQPEKEVTEPEVRMVNGKPKKVRKP
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DLX5(1749)
Opis ogólny
Distal-less homeobox 5 (DLX5) należy do rodziny genów Dlx, która koduje grupę rozwojowych białek regulatorowych i czynników transkrypcyjnych, które ulegają ekspresji głównie w rozwoju embrionalnym.
Immunogen
Homeobox protein DLX-5 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Zastosowania, w których z powodzeniem wykorzystano to przeciwciało, oraz związane z nimi recenzowane artykuły, podano poniżej.
Immunohistochemistry (1 paper)
Anti-DLX5 antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
Distal-less homeobox 5 (DLX5) odgrywa rolę mediatora w natychmiastowej ekspresji czynnika transkrypcyjnego 2 (RUNX2) związanego z białkiem morfogenetycznym kości (BMP) (regulowanym przez DLX2) i jako reagujący aktywator transkrypcyjny niezbędny do różnicowania osteoblastów. Msh homeobox 2 (MSX2) i DLX5 wiążą się z promotorami markerów osteoblastów, pomagając w ten sposób w przeprowadzaniu transkrypcji. Jest zaangażowany jako pozytywny regulator zarówno chondrogenezy, jak i przerostu chondrocytów w szkielecie endochondralnym. DLX5 stymuluje aktywność promotora fosfatazy alkalicznej (ALPL) w sposób niezależny od RUNX2 podczas różnicowania osteoblastów, a także stymuluje aktywność promotora czynnika transkrypcyjnego SP7 (SP7). Odbywa się to poprzez wiązanie z elementem odpowiedzi homeodomain promotora ALPL i SP7. Promuje proliferację komórek poprzez wiązanie i zwiększanie aktywności promotora MYC. W tym celu DLX5 wymaga sekwencji konsensusowej 5′-TAATTA-3′ do wiązania się z DNA.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST86924
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Felipe Marques et al.
PLoS genetics, 12(9), e1006307-e1006307 (2016-09-14)
The acrofacial dysostoses (AFD) are a genetically heterogeneous group of inherited disorders with craniofacial and limb abnormalities. Rodriguez syndrome is a severe, usually perinatal lethal AFD, characterized by severe retrognathia, oligodactyly and lower limb abnormalities. Rodriguez syndrome has been proposed
Jinfei Xu et al.
The Journal of biological chemistry, 284(31), 20593-20601 (2009-06-06)
The human DLX homeobox genes, which are related to Dll (Drosophila distal-less gene), encode transcription factors that are expressed primarily in embryonic development. Recently, DLX5 was reported to act as an oncogene in lymphomas and lung cancers, although the mechanism
Kamal Bouhali et al.
Human molecular genetics, 20(13), 2642-2650 (2011-04-21)
Primary ovarian insufficiency (POI) is characterized by the loss of ovarian function before the age of 40 in humans. Although most cases of POI are idiopathic, many are familial, underlying a genetic origin of the disease. Mutations in genes involved
Rachel D Mullen et al.
Frontiers in endocrinology, 13, 916173-916173 (2022-08-02)
Dlx5 and Dlx6 encode distal-less homeodomain transcription factors that are present in the genome as a linked pair at a single locus. Dlx5 and Dlx6 have redundant roles in craniofacial, skeletal, and uterine development. Previously, we performed a transcriptome comparison
Shu-Hsuan Claire Hsu et al.
Mechanisms of development, 123(11), 819-830 (2006-10-10)
During endochondral ossification in the vertebrate limb, multipotent mesenchymal cells first differentiate into chondroblasts (chondrogenesis) that further differentiate (via chondrocyte hypertrophy) to a terminal cellular phenotype. Dlx5 and Dlx6 are functionally redundant regulators of chondrocyte hypertrophy. We now show that