Przejdź do
05-724
Anti-c-Myc Tag Antibody
UPSTATE®, mouse monoclonal, 4A6
Synonim(y):
Anty-CMyc
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 μg
Sprawdź dostępność w koszyku
773,00 zł
200 μg
Sprawdź dostępność w koszyku
2240,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Clone:
4A6, monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
ChIP, ICC, IF, IP, WB
Citations:
557
773,00 zł
Sprawdź dostępność w koszyku
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZMS1008
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Przeciwciało anty-Myc Tag, klon 4A6, clone 4A6, Upstate®, from mouse
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
4A6, monoclonal
species reactivity
human
packaging
antibody small pack of 25 μg
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq), immunocytochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MYC(4609)
General description
Identyfikacja docelowego epitopu jest ważna dla charakterystyki przeciwciał monoklonalnych. Znaczniki epitopowe to krótkie, liniowe sekwencje rozpoznające przeciwciała, które umożliwiają wykrywanie znakowanych białek fuzyjnych przez przeciwciała. Na przestrzeni lat opracowano szeroką gamę przeciwciał anty-tag, a każde z nich oferuje unikalne zalety i wady. Znaczniki epitopowe mogą ulegać modyfikacjom potranslacyjnym, takim jak fosforylacja i glikozylacja w komórkach i powodować wzrost masy cząsteczkowej połączonego białka, co może skutkować zmianami w ruchliwości żelu. Znaczniki epitopowe o mniejszej liczbie reszt aminokwasowych są korzystne, ponieważ wykazują minimalne skutki uboczne dla struktury i funkcji połączonego białka docelowego. Znacznik Myc może być stosowany w wielu różnych testach immunologicznych i jest przydatny, gdy nie ma przeciwciała przeciwko interesującemu białku. Dodanie znacznika Myc umożliwia wykrywanie takich białek za pomocą przeciwciała przeciwko epitopowi Myc. Klon 4A6 jest przeciwciałem, które rozpoznaje sekwencję dziesięciu aminokwasów EQKLISEEDL (Glu-Gln-Lys-Leu-Iso-Ser-Glu-Glu-Asp-Leu) odpowiadającą C-końcowemu regionowi ludzkiego białka c-Myc (UniProt: P01106). W przeciwieństwie do innych klonów, których wydajność może ulec zmianie, gdy po sekwencji znacznika Myc następują mniejsze neutralne aminokwasy, klon 4A6 oferuje znacznie bardziej spójne wykrywanie białek znakowanych Myc, niezależnie od jakichkolwiek zmian w sąsiednich sekwencjach aminokwasowych. (Ref. Schuchner, S., et al. (2020). Sci. Signal. 13(616); eaax9730; Charest-Morin, X., et al. (2013). Front. Pharmacol. 4: 122).
Przewidywany MW dla ludzkiego Myc: 49 kDa
Immunogen
peptyd odpowiadający aminokwasom 410-420 (MEQKLISEEDL) ludzkiego Myc
Application
Anti-Myc Tag, klon 4A6, to mysie przeciwciało monoklonalne, które zostało zatwierdzone do stosowania w ChIP, IC, IF, IP i WB do wykrywania Myc Tag i nie wykazuje bardzo wysokiej czułości kontekstowej 9E10. Przeciwciało to było cytowane w ponad 480 publikacjach.
Kategoria badawcza
Znaczniki epitopowe i ogólne zastosowanie
Podkategoria badawcza
Znaczniki epitopowe
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje rekombinowane białka zawierające znacznik epitopowy Myc (EQKLISEEDL) w różnych kontekstach sekwencji; rozpoznaje również ludzki Myc.
Physical form
Białko A Oczyszczona immunoglobulina w 0,1 M Tris-Glicyny, 0,15 M NaCl, 0,05 Azydku sodu, pH 7,4.
Format: Oczyszczony
Oczyszczone białko G
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze od 2 do 8°C przez 1 rok od daty wysyłki.
Analysis Note
Kontrola
Kontrola pozytywna dla ludzkiego Myc: Powszechna ekspresja, w tym lizat komórek A431, lizat komórek raka jajnika lub tkanka raka piersi. Białko fuzyjne Myc wyrażane w komórkach.
routinely evaluated by immunoblot on Myc-tagged recombinant protein in sequence contexts not well recognized by anti-Myc Tag, clone 9E10 (Catalogue No. CBL430)
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
05-724MG16-21216-213
description
clone 4A6, Upstate®, from mouse
description
clone 4A6, Upstate®, from mouse
description
clone 4A6, Upstate®, from mouse
description
clone 4A6, Upstate®, from mouse
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
clone
4A6, monoclonal
clone
4A6, monoclonal
clone
4A6, monoclonal
clone
4A6, monoclonal
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
UniProt accession no.
P01106
UniProt accession no.
P01106
UniProt accession no.
P01106
UniProt accession no.
P01106
shipped in
ambient
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
Still not finding the right product?
lub
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)