Kluczowe dokumenty
HPA024823
Sigma-Aldrich
Anti-WDYHV1 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-WDYHV motif-containing protein 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
YLKNFASDRSHMKDSSGNWREPPPPYPCIETGDSKMNLNDFISMDPKVGWGAVYTLSEFTHRFGSK
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... WDYHV1(55093)
Immunogen
WDYHV motif-containing protein 1 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Gen WDYHV1 (WDYHV motif-containing protein 1) jest zmapowany na ludzkim chromosomie 8q24.13. Jest on związany ze szlakiem reguły N-końca. W szlaku N-końcowej reguły WDYHV1 bierze udział w deaminacji trzeciorzędowej destabilizującej N-końcowej glutaminy.
Cechy i korzyści
Prestige Antibodies® to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał Prestige Antibodies® z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST76314
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sung Tae Kim et al.
Autophagy, 9(7), 1100-1103 (2013-05-01)
The N-end rule pathway is a cellular proteolytic system that utilizes specific N-terminal residues as degradation determinants, called N-degrons. N-degrons are recognized and bound by specific recognition components (N-recognins) that mediate polyubiquitination of low-abundance regulators and selective proteolysis through the
Mi Seul Park et al.
PloS one, 9(10), e111142-e111142 (2014-10-31)
The N-end rule states that half-life of protein is determined by their N-terminal amino acid residue. N-terminal glutamine amidohydrolase (Ntaq) converts N-terminal glutamine to glutamate by eliminating the amine group and plays an essential role in the N-end rule pathway
Chinyere Ibeawuchi et al.
International journal of molecular sciences, 16(2), 3856-3869 (2015-02-14)
The multifocal nature of prostate cancer (PCa) creates a challenge to patients' outcome prediction and their clinical management. An approach that scrutinizes every cancer focus is needed in order to generate a comprehensive evaluation of the disease, and by correlating