Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 210,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41123302
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS15981A
Feature:
Holds 40 x slides 76x26 mm
Material:
white polyethylene
210,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
white polyethylene
feature
Holds 40 x slides 76x26 mm
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS15981A
size
298x105x24 mm
General description
The Slide Holder holds slides during evaluation, cleaning, and drying.
- Made from chemical-resistant polyethylene
- Solid, strong construction with rubber feet for bench top stability
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS15981A | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS15981B | manufacturer/tradename Grace Bio-Labs 204970 | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS15981C |
| material white polyethylene | material white polyethylene | material acrylic | material white polyethylene |
| feature Holds 40 x slides 76x26 mm | feature Holds 78 x slides 76x26 mm | feature Holds 4 x slides 76x26 mm | feature Holds 15 x slides 76x26 mm |
| size 298x105x24 mm | size 299x178x21 mm | size - | size 153x102x21 mm |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Slide holder
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?