Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
SAB5700688
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-HistoneH2AX produkowane u królików
Synonim(y):
H2A.X, H2A/X, H2AFX, H2AX, Histon H2AX, gamma H2A.X, histon H2AX, γH2AX
Wybierz wielkość
100 μL
1790,00 zł
1790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1790,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
15
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
stężenie
0.83 mg/ml
metody
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
Histony są podstawowymi białkami jądrowymi odpowiedzialnymi za strukturę nukleosomową włókien chromosomalnych u eukariontów. Dwie cząsteczki każdego z czterech histonów rdzeniowych (H2A, H2B, H3 i H4) tworzą oktamer, wokół którego około 146 bp DNA jest owinięte w powtarzające się jednostki, zwane nukleosomami. Histon łącznikowy, H1, oddziałuje z DNA łącznikowym między nukleosomami i funkcjonuje w zagęszczaniu chromatyny w struktury wyższego rzędu. Gen ten koduje niezależny od replikacji histon, który jest członkiem rodziny histonów H2A i generuje dwa transkrypty poprzez wykorzystanie konserwatywnego motywu zakończenia pętli macierzystej i motywu dodawania poliA.
Immunogen
Syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji w obrębie aminokwasów 50 do C-końca ludzkiego histonu H2AX (NP_002096.1).
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)