Merck
Wszystkie zdjęcia(8)
Kluczowe dokumenty
HPA023204
Sigma-Aldrich
Anti-PNPO antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Pyridoxamine-phosphate oxidase, Anti-Pyridoxine-5′-phosphate oxidase
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
SSVIPDREYLRKKNEELEQLYQDQEVPKPKSWGGYVLYPQVMEFWQGQTNRLHDRIVFRRGLPTGDSPLGPMTHRGEEDWLYERLAP
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PNPO(55163)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Gen PNPO (oksydaza 5′-fosforanu pirydoksaminy) jest zmapowany na ludzkim chromosomie 17q21. Gen koduje oksydazę zależną od mononukleotydu flawiny.
Immunogen
Pyridoxine-5′-phosphate oxidase recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
PNPO (oksydaza 5′-fosforanu pirydoksaminy) jest wymagana do tworzenia 5′-fosforanu pirydoksalu (PLP) z pirydoksyny (i jej fosforanu, PNP (5′-fosforanu pirydoksyny) i glukozydu) oraz z pirydoksaminy (i jej fosforanu, PMP (5′-fosforanu pirydoksaminy)). Jest również ważny dla regeneracji PLP poprzez recykling PMP. PLP jest kofaktorem, który uczestniczy w metabolizmie homocysteiny i tworzeniu neuroprzekaźników. Mutacje PNPO są związane z napadami padaczkowymi u noworodków.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki dla każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas połączonego tuż pod nazwą produktu u góry tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST75550
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Philippa B Mills et al.
Brain : a journal of neurology, 137(Pt 5), 1350-1360 (2014-03-20)
The first described patients with pyridox(am)ine 5'-phosphate oxidase deficiency all had neonatal onset seizures that did not respond to treatment with pyridoxine but responded to treatment with pyridoxal 5'-phosphate. Our data suggest, however, that the clinical spectrum of pyridox(am)ine 5'-phosphate
Hongwei Song et al.
Schizophrenia research, 97(1-3), 264-270 (2007-09-14)
Accumulating evidence suggests that both homocysteine metabolism and monoaminergic neurotransmitter systems are important in schizophrenia pathology. We hypothesized that the gene PNPO (pyridoxine 5'-phosphatase oxidase gene) might be a candidate for susceptibility to schizophrenia because PNPO encodes pyridoxamine 5'-phosphate oxidase
Michael Steffens et al.
Human molecular genetics, 21(24), 5359-5372 (2012-09-06)
Genetic generalized epilepsies (GGEs) have a lifetime prevalence of 0.3% and account for 20-30% of all epilepsies. Despite their high heritability of 80%, the genetic factors predisposing to GGEs remain elusive. To identify susceptibility variants shared across common GGE syndromes
Anja Fux et al.
Cell chemical biology, 26(10), 1461-1468 (2019-08-27)
Pyridoxal 5'-phosphate (PLP) is a versatile cofactor that catalyzes a plethora of chemical transformations within a cell. Although many human PLP-dependent enzymes (PLP-DEs) with crucial physiological and pathological roles are known, a global method enabling their cellular profiling is lacking.