Kluczowe dokumenty
HPA020914
Sigma-Aldrich
Anti-METTL1 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anty-C12orf1, Anty-TRM8, Anty-TRMT8
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
MCTHFEEHPLFERVPLEDLSEDPVVGHLGTSTEEGKKVLRNGGKNFPAIFRRIQDPVLQAVTSQTSLPGH
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... METTL1(4234)
Opis ogólny
Gen METTL1 (białko podobne do metylotransferazy 1) jest mapowany na ludzkim chromosomie 12q13. Ulega on wszechobecnej ekspresji. METTL1 jest ssaczym ortologiem drożdżowej Trm8 (metylotransferazy transferowej RNA 8).[1]
Immunogen
tRNA recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
W drożdżach Trm8 (transfer RNA methyltransferase 8) ma kluczowe znaczenie dla ochrony tRNA przed szybkim rozpadem tRNA.[1] W ekstrakcie drożdżowym ludzka METTL1 (białko podobne do metylotransferazy 1) wykazuje aktywność metylotransferazy m7G. METTL1 jest regulowana w górę w wielu nowotworach.[1]
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST74730
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Qiu-Hong Tian et al.
Journal of molecular medicine (Berlin, Germany), 97(11), 1535-1545 (2019-08-30)
RNA methylation is emerging as an important regulator of gene expression. Dysregulation of methyltransferase that is essential for RNA modification contributes to the development and progression of human cancers. Here we show that methyltransferase-like 1 (METTL1) is upregulated in hepatocellular
A Bahr et al.
Genomics, 57(3), 424-428 (1999-05-18)
A novel human gene, METTL1, has been identified by its sequence similarity to the yeast ORF YDL201w. The human cDNA and the genomic structure of METTL1 have been analyzed. The transcript contains 1292 nucleotides and codes for a protein of
Andrei Alexandrov et al.
RNA (New York, N.Y.), 8(10), 1253-1266 (2002-10-31)
7-methylguanosine (m7G) modification of tRNA occurs widely in eukaryotes and bacteria, is nearly always found at position 46, and is one of the few modifications that confers a positive charge to the base. Screening of a Saccharomyces cerevisiae genomic library
Mayumi Okamoto et al.
PLoS genetics, 10(9), e1004639-e1004639 (2014-09-19)
Nonessential tRNA modifications by methyltransferases are evolutionarily conserved and have been reported to stabilize mature tRNA molecules and prevent rapid tRNA decay (RTD). The tRNA modifying enzymes, NSUN2 and METTL1, are mammalian orthologs of yeast Trm4 and Trm8, which are