Kluczowe dokumenty
HPA017736
Sigma-Aldrich
Anti-HS3ST2 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Heparan sulfate 3-O-sulfotransferase 2, Anti-Heparan sulfate D-glucosaminyl 3-O-sulfotransferase 2, Anti-Heparan sulfate glucosamine 3-O-sulfotransferase 2, Anti-h3-OST-2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:20- 1:50
sekwencja immunogenna
APRCLRGPSAGGQKLLQKSRPCDPSGPTPSEPSAPSAPAAAVPAPRLSGSNHSGSPKLGTKRLPQALIVGVKKGGTRAVLEFIRVHPDVRALGTEPHFFDRNYGRG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HS3ST2(9956)
Opis ogólny
Glukozamina 3-O-sulfotransferaza 2 siarczanu heparanu (HS3ST2) ulega ekspresji w neuronach. Jest częścią rodziny enzymów biosyntetyzujących siarczan heparanu, a kodujący ją gen jest zlokalizowany na chromosomie 16.
Immunogen
Heparan sulfate glucosamine 3-O-sulfotransferase 2 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Glukozaminylowa 3-O-sulfotransferaza siarczanu heparanu 2 (HS3ST2) jest zaangażowana w generowanie rzadkich domen 3-O-siarczanowych w siarczanach heparanu i bierze udział w końcowym etapie modyfikacji podczas biosyntezy siarczanu heparanu. HS3ST2 ma aktywność glukozaminylowej 3-O-sulfotransferazy siarczanu heparanu, która przeprowadza 3-O-sulfację reszt glukozaminy, prowadząc w ten sposób do modyfikacji łańcuchów glikozoaminoglikanów (GAG). Enzym ten ma zdolność generowania receptorów wejściowych wirusa opryszczki pospolitej typu 1 (HSV-1). Badania wykazały, że jego ekspresja sprawia, że komórki jajnika chomika chińskiego K1 (CHO-K1) są podatne na zakażenie HSV-1. HS3ST2 może działać jako cel terapeutyczny w chorobie Alzheimera.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71869
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Christopher D O'Donnell et al.
Virology, 346(2), 452-459 (2005-12-13)
Heparan sulfate (HS) 3-O-sulfotransferase isoform-2 (3-OST-2), which belongs to a family of enzymes capable of generating herpes simplex virus type-1 (HSV-1) entry and spread receptors, is predominantly expressed in human brain. Despite its unique expression pattern, the ability of 3-OST-2
Jung-Ah Hwang et al.
PloS one, 8(11), e79634-e79634 (2013-11-23)
This study was aimed at investigating the functional significance of heparan sulfate (glucosamine) 3-O-sulfotransferase 2 (HS3ST2) hypermethylation in non-small cell lung cancer (NSCLC). HS3ST2 hypermethylation was characterized in six lung cancer cell lines, and its clinical significance was analyzed using
N W Shworak et al.
The Journal of biological chemistry, 274(8), 5170-5184 (1999-02-13)
3-O-Sulfated glucosaminyl residues are rare constituents of heparan sulfate and are essential for the activity of anticoagulant heparan sulfate. Cellular production of the critical active structure is controlled by the rate-limiting enzyme, heparan sulfate D-glucosaminyl 3-O-sulfotransferase-1 (3-OST-1) (EC 2.8.2.23). We
Julia Elisa Sepulveda-Diaz et al.
Brain : a journal of neurology, 138(Pt 5), 1339-1354 (2015-04-07)
Heparan sulphate (glucosamine) 3-O-sulphotransferase 2 (HS3ST2, also known as 3OST2) is an enzyme predominantly expressed in neurons wherein it generates rare 3-O-sulphated domains of unknown functions in heparan sulphates. In Alzheimer's disease, heparan sulphates accumulate at the intracellular level in