Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA016852
Sigma-Aldrich
Anti-PTDSS1 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-PSS-1, Anti-Phosphatidylserine synthase 1, Anti-PtdSer synthase 1, Anti-Serine-exchange enzyme I
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
AEHYGHREKTYSECEDGTYSPEISWHHRKGTKGSEDSPPKHAGNNESHSSRRRNRHSKSKVTNGVGKK
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PTDSS1(9791)
Immunogen
Phosphatidylserine synthase 1 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
PTDSS1 (syntaza fosfatydyloseryny 1) jest integralnym białkiem błonowym zaangażowanym w aktywność syntazy fosfatydyloseryny I. Ulega obfitej ekspresji we wszystkich mysich tkankach nerek, mózgu i wątroby. Katalizuje reakcję wymiany zasady w celu przekształcenia PC (fosfatydylocholiny) i PE (fosfatydyloetanoloaminy) odpowiednio w PS (fosfatydyloserynę) w nienaruszonych komórkach. Heterozygotyczne mutacje missense PTDSS1 powodują zespół Lenza-Majewskiego (LMS) z niepełnosprawnością intelektualną i wieloma wadami wrodzonymi.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki dla każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas połączonego tuż pod nazwą produktu u góry tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST74647
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sérgio B Sousa et al.
Nature genetics, 46(1), 70-76 (2013-11-19)
Lenz-Majewski syndrome (LMS) is a syndrome of intellectual disability and multiple congenital anomalies that features generalized craniotubular hyperostosis. By using whole-exome sequencing and selecting variants consistent with the predicted dominant de novo etiology of LMS, we identified causative heterozygous missense
B Sturbois-Balcerzak et al.
The Journal of biological chemistry, 276(11), 8205-8212 (2000-11-21)
In mammalian cells, phosphatidylserine is synthesized by two different enzymes, phosphatidylserine synthase (PSS)-1 and -2, via a base exchange reaction in which the head group of a phospholipid (phosphatidylcholine or phosphatidylethanolamine) is replaced by l-serine. Since the amino acid sequences
Shiho Tomohiro et al.
The Biochemical journal, 418(2), 421-429 (2008-11-19)
PS (phosphatidylserine) in mammalian cells is synthesized by two distinct base-exchange enzymes, PSS1 (PS synthase 1) and PSS2, which are responsible for the conversion of PC (phosphatidylcholine) and PE (phosphatidylethanolamine) respectively into PS in intact cells. The PS synthesis in
O Kuge et al.
The Journal of biological chemistry, 266(35), 24184-24189 (1991-12-15)
A phosphatidylserine-auxotrophic mutant of cultured Chinese hamster ovary (CHO) cells, PSA-3, is defective in phosphatidylserine synthase I activity. Transfection of PSA-3 cells with a cDNA expression library of CHO-K1 (the parent of PSA-3) yielded a phosphatidylserine-prototrophic transformant with normal phosphatidylserine