Merck
06-445
Przeciwciało anty-Kip1 (p27)
Upstate®, from rabbit
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, IP, WB
Citations:
19
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rabbit, human, rat
packaging
antibody small pack of 25 μg
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CDKN1B(1027)
General description
27 kDa
p27(Kip1) jest inhibitorem kinazy zależnej od cyklin zaangażowanym w zatrzymanie G1. p27(Kip1) wiąże się i hamuje kompleks cyklinaE-Cdk2, cyklinaA-CDK2 i cyklinaD1-CDK4. p27(Kip1) jest regulowany przez fosforylację na serynie 10 (S10) i treoninie 187 (T187). Fosforylacja przez CDK2 na T187 skutkuje ubikwitylacją i degradacją p27(Kip1); podczas gdy fosforylacja przez hKIS na S10 sygnalizuje eksport jądrowy do cytoplazmy.
Immunogen
Do immunizacji królików wykorzystano 18-aminokwasowy syntetyczny peptyd ([C]GSVEQTPKKPGLRRQT) połączony z KLH
Application
Przeciwciało anty-Kip1 (p27) jest wysokiej jakości króliczym przeciwciałem poliklonalnym do wykrywania Kip1 (p27) i zostało zatwierdzone w IHC, IP i WB.
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje Kip1.
Physical form
Format: Oczyszczony
Analysis Note
Kontrola
Pozytywna kontrola antygenu: Katalog #12-309, ekstrakt jądrowy komórek Hela. Dodać równą objętość buforu Laemmli do 10 μl ekstraktu i gotować przez 5 minut w celu zredukowania preparatu. Załadować 20 μg zredukowanego ekstraktu na pas dla minigelów.
routinely evaluated by immunoblot on HeLa nuclear extract or in rabbit brain nuclear extract
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Zastępuje: 04-240
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
06-445-25UG04054839342431