Kluczowe dokumenty
GBL103230
Grace Bio-Labs reusable CultureWell gaskets
wells, 3, well L × W × depth 9.5 mm × 9.5 mm × 0.8 mm, well capacity (300-500 μL)
Synonim(y):
Prowadnica wielokrotnego użytku, Uszczelka ślizgowa wielokrotnego użytku
Wybierz wielkość
10 EA
462,00 zł
462,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 EA
462,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122600
NACRES:
NB.22
462,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
clear silicone
sterylność
(non-sterile)
non-sterile
Właściwości
wells 3
opakowanie
pack of 10 ea
producent / nazwa handlowa
Grace Bio-Labs 103230
zewnętrzne dł. × szer.
61 mm × 24 mm
dołek dł. × szer. × głębokość
9.5 mm × 9.5 mm × 0.8 mm
powierzchnia dołka
0.7 cm2
pojemność dołka
(300-500 μL)
dołki
3
Opis ogólny
Gaskets are ideal for forming wells on glass microscope slides or in polystyrene dishes. Gaskets are non-sterile and may be sterilized by autoclaving, UV or alcohol. Ideal for forming wells on glass microscope slides or in polystyrene dishes and to isolate cells using removable hydrophobic barriers on coverglass.
Zastosowanie
High resolution microscopy
Fluorescent imaging
Immunohistochemistry
Cell Culture
Informacje prawne
Culturewell is a trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)