GBL246878
Grace Bio-Labs silicone gasket for ProPlate® microarray system
fits 8 wells, size 7 mm × 16 mm
Synonim(y):
Komory do mikromacierzy na szkiełka, silikonowa uszczelka ślizgowa
Wybierz wielkość
508,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
508,00 zł
Polecane produkty
sterylność
non-sterile
Właściwości
wells 8
opakowanie
pack of 10 ea
producent / nazwa handlowa
Grace Bio-Labs 246878
rozmiar
7 mm × 16 mm
8 wells
kolor
none
Opis ogólny
Podczas gdy silikonowe uszczelki przymocowane do studzienek mogą być wielokrotnie używane, ich żywotność może zostać skrócona przez warunki mycia, wielokrotne autoklawowanie i przedłużoną ekspozycję na ostrzejsze rodzaje chemikaliów. W związku z tym dostępne są wymienne uszczelki, które można łatwo umieścić i zastosować w komorach, po prostu odklejając starą uszczelkę i wyrzucając ją.
Zastosowanie
- Mikromacierze białek i peptydów
- Mikromacierze cDNA i oligonukleotydów
- Proteomika
- Analiza ekspresji białek
- Profilowanie przeciwciał
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)