Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
HPA011746
Sigma-Aldrich
Anti-FRMD5 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Ab1, Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-FERM domain-containing protein 5 antibody produced in rabbit
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
independent
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 0.04-0.4 μg/mL
sekwencja immunogenna
SCPSITHGPRLSSVPRTRRRAVHISIMEGLESLRDSAHSTPVRSTSHGDTFLPHVRSSRTDSNERVAVIADEAYSPADSVLPTPVAEHSLELMLLSRQINGATCSIEEEKESEAST
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FRMD5(84978)
Powiązane kategorie
Immunogen
FERM domain-containing protein 5 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
FRMD5 (domena FERM zawierająca 5) to nowe białko cytoszkieletowe należące do rodziny FERM (F jak białko 4.1, E jak ezrin, R jak radixin i M jak moesin). Ulega ekspresji w miejscu łączenia się komórek. Bezpośrednio wiąże się z cytoplazmatycznym ogonem integryny β5, kontrolując ruch komórek nowotworowych. Blokuje również aktywację ROCK1, co skutkuje hamowaniem fosforylacji łańcucha lekkiego miozyny i generowaniem włókien naprężeniowych aktyny. Doniesiono, że FRMD5 tworzy kompleks z p120-kateniną podczas kontroli progresji guza.[1]
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST72248
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jinxia Hu et al.
FEBS letters, 588(23), 4348-4356 (2014-12-03)
FRMD5 is a novel FERM domain-containing protein depicted in tumor progression. However, the mechanisms underlying FRMD5 inhibition of cell migration is largely unknown. Here, we show that FRMD5 regulates cell migration by interacting with integrin β5 cytoplasmic tail and ROCK1
Tao Wang et al.
FEBS letters, 586(19), 3044-3050 (2012-08-01)
FERM family proteins have been known to play an important role in tumor progression. FERM-domain containing protein 5 (FRMD5), a novel putative cytoskeletal protein, is an unknown function protein. Here, we reported that FRMD5 localized at the cell adherens junction
Chi Zhu et al.
Cancer science, 108(4), 612-619 (2017-01-25)
Deregulation of the canonical Wnt signaling pathway plays an important role in human tumorigenesis through the accumulation of β-catenin and subsequent transactivation of TCF7L2. Although some of the consequences associated with the accumulated β-catenin have been clarified, the comprehensive effect