Merck
HPA008424
Sigma-Aldrich
Anti-HSP90B1 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
GP96, GRP94, TRA1
Wybierz wielkość
100 μL
2370,00 zł
2370,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2370,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2370,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
mouse, human
rozszerzona walidacja
RNAi knockdown
independent
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HSP90B1(7184)
Powiązane kategorie
Immunogen
Znacznik sygnatury epitopu białka rekombinowanego prekursora endoplazminy (PrEST)
Sekwencja
WSSKTETVEEPMEEEEAAKEEKEESDDEAAVEEEEKKPKTKKVEKTVWDWELMNDIKPIWQRPSKEVEEDEYKAFYKSFSKESDDPMAYIHFTAEGEVTFKSILFVPTS
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Białko szoku cieplnego 90kDa β member 1 (HSP90B1) jest aktywowane podczas apoptozy. Jest ono związane z błoną retikulum endoplazmatycznego (ER) i ulega specyficznemu proteolitycznemu rozszczepieniu prowadzącemu do aktywacji kaspazy CPP32 i inicjacji fragmentacji DNA. HSP90B1 chroni komórki przed zaburzeniami homeostazy Ca2+, które w przeciwnym razie doprowadziłyby do śmierci komórki. Utrzymuje stabilność chromosomalną w komórkach ssaków poprzez asocjację z białkiem grupy C (FAC) niedokrwistości Fanconiego. HSP90B1 jest białkiem opiekuńczym receptorów toll-podobnych (TLR) i w ten sposób optymalizuje funkcjonowanie komórek B. Białka te są również głównymi chaperonami, które pośredniczą w odpowiedzi ER na niesfałdowane białka (UPR), co jest bardzo istotne dla utrzymania homeostazy białek w ER.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST86673
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
T Hoshino et al.
Blood, 91(11), 4379-4386 (1998-05-30)
The FAC protein encoded by the gene defective in Fanconi anemia (FA) complementation group C binds to at least three ubiquitous cytoplasmic proteins in vitro. We used here the complete coding sequence of FAC in a yeast two-hybrid screen to
Bei Liu et al.
Blood, 112(4), 1223-1230 (2008-05-30)
Endoplasmic reticulum (ER) unfolded protein response (UPR) plays pivotal roles in both early B-cell development and plasma cell differentiation. As a major ER chaperone to mediate the UPR and a master chaperone for Toll-like receptors (TLRs), HSP90b1 (grp94, gp96) has
R K Reddy et al.
The Journal of biological chemistry, 274(40), 28476-28483 (1999-09-25)
GRP94 is a 94-kDa chaperone glycoprotein with Ca(2+)-binding properties. We report here that during apoptosis induced by the topoisomerase II inhibitor etoposide, a fraction of GRP94 associated with the endoplasmic reticulum membrane undergoes specific proteolytic cleavage, coinciding with the activation