Merck
HPA003901
Sigma-Aldrich
Anti-HSP90B1 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
GP96, GRP94, TRA1
Wybierz wielkość
100 μL
2370,00 zł
2370,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2370,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
2370,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
independent
RNAi knockdown
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:1000-1:2500
sekwencja immunogenna
SGNMERIMKAQAYQTGKDISTNYYASQKKTFEINPRHPLIRDMLRRIKEDEDDKTVLDLAVVLFETATLRSGYLLPDTKAYGDRIERMLRLSLNIDPDAKVEEEPEEEPEETAEDTTEDTEQDEDEEMDVGTDEEEETAKESTA
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HSP90B1(7184)
Powiązane kategorie
Immunogen
Znacznik sygnatury epitopu białka rekombinowanego prekursora endoplazminy (PrEST)
Sekwencja
SGNMERIMKAQAYQTGKDISTNYYASQKKTFEINPRHPLIRDMLRRIKEDDKTVLDLAVLFETATLRSGYLLPDTKAYGDRIERMLRLSLNIDPDAKVEEEPEETAEDTTEDTEQDEDEEMDVGTDEEEETAKESTA
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Białko szoku cieplnego 90kDa β member 1 (HSP90B1) jest białkiem chaperonowym kodowanym przez gen HSP90B1 u ludzi. Jest ono odpowiedzialne za fałdowanie molekularne i składanie białek i może służyć jako nowy marker kandydujący do przewidywania raka jamy nosowo-gardłowej (NPC). Ulega wysokiej ekspresji pod wpływem indukcji stresu, jak podczas stanu zapalnego i prawdopodobnie pośredniczy w tolerancji.[1] Posiada unikalną właściwość modulowania odpowiedzi immunologicznej w patologiach z nadmierną odpowiedzią immunologiczną.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST86672
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Lutz Wolfram et al.
PloS one, 8(10), e76350-e76350 (2013-10-23)
The chaperone function of the ER-residing heat shock protein gp96 plays an important role in protein physiology and has additionally important immunological functions due to its peptide-binding capacity. Low amounts of gp96 stimulate immunity; high quantities induce tolerance by mechanisms
Elisa Tramentozzi et al.
Molecular and cellular biochemistry, 365(1-2), 47-52 (2012-01-25)
Glucose-regulated protein94 (Grp94) is the most represented endoplasmic reticulum-resident HSP with the unique property to modulate the immune response. This has opened the way to the use of Grp94 as effective therapeutic agent in both depressed and exaggerated activity of
Eleanor Drummond et al.
Brain : a journal of neurology, 143(9), 2803-2817 (2020-08-20)
Accumulation of phosphorylated tau is a key pathological feature of Alzheimer's disease. Phosphorylated tau accumulation causes synaptic impairment, neuronal dysfunction and formation of neurofibrillary tangles. The pathological actions of phosphorylated tau are mediated by surrounding neuronal proteins; however, a comprehensive
Jianbo Zhou et al.
ORL; journal for oto-rhino-laryngology and its related specialties, 74(3), 164-171 (2012-06-02)
Gp96 (GRP94) is a chaperone that is responsible for molecular folding and assembly of proteins. To investigate correlations among Gp96 expression, sensitivity to radiotherapy and clinical features of nasopharyngeal carcinoma (NPC), the expression of Gp96 in 98 NPC samples was