Merck
SAB5201374
Monoklonalny anty-Vdac1
clone S152B-23, purified immunoglobulin
Synonim(y):
Anti-Porin, Anti-VDAC, Anty-MGC111064, Anty hVDAC1
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
unconjugated
Clone:
S152B-23, monoclonal
Application:
ICC, IHC, WB
Citations:
3
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
S152B-23, monoclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen predicted mol wt 30 kDa
species reactivity
mouse, human, rat
concentration
1 mg/mL
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2a
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... VDAC1(7416)
Immunogen
Białko fuzyjne aminokwasów 1-283 (pełnej długości) ludzkiego VDAC1. Mysz: 98% identyczności (279/283 aminokwasów identycznych). Szczur: 98% identyczności (279/283 aminokwasów identycznych) >60% identyczności z VDAC2 i VDAC3.
Features and Benefits
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Physical form
PBS pH 7,4, 50% glicerol, 0,1% azydek sodu
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Monoklonalny anty-Vdac1
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)