Merck
Wszystkie zdjęcia(8)
Kluczowe dokumenty
HPA003360
Sigma-Aldrich
Anti-OPTN antibody produced in rabbit
enhanced validation
Ab2, Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anty-FIP-2, Anty-TFIIIA-INTP
Wybierz wielkość
100 μL
2440,00 zł
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2440,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:1000-1:2500
sekwencja immunogenna
LGIVSELQLKLNSSGSSEDSFVEIRMAEGEAEGSVKEIKHSPGPTRTVSTGTALSKYRSRSADGAKNYFEHEELTVSQLLLCLREGNQKVERLEVALKEAKERVSDFEKKTSNRSEIETQTEGSTEKENDEEKG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... OPTN(10133)
Opis ogólny
Optineuryna (OPTN) jest białkiem cytoplazmatycznym, które reguluje ciśnienie wewnątrzgałkowe w oku, syntezę Golgiego i egzocytozę. Białko to moduluje również odpowiedź IFNβ na infekcje wywołane przez wirusy RNA. Mutacje w genie OPTN są związane z dziedziczną jaskrą z otwartym kątem przesączania u dorosłych [1]. Przeciwciało anty-OPTN jest specyficzne dla OPTN u ludzi.
Immunogen
Optineurin recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Przeciwciało anty-OPTN produkowane u królików, Prestige Antibody, zostało opracowane i zatwierdzone przez projekt Human Protein Atlas (HPA) . Każde przeciwciało jest testowane immunohistochemicznie na setkach normalnych i chorych tkanek. Obrazy te można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Przeciwciała są również testowane przy użyciu macierzy białek i western blottingu. Aby wyświetlić te protokoły i inne przydatne informacje na temat Prestige Antibodies i HPA, odwiedź sigma.com/prestige. Przeciwciało anty-OPTN nadaje się również do stosowania w immunofluorescencji pośredniej.
Zastosowania, w których z powodzeniem wykorzystano to przeciwciało, oraz związane z nimi recenzowane artykuły, podano poniżej.
Western Blotting (1 artykuł)
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST85212
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Andrew M Smith et al.
Immunology, 144(1), 45-55 (2014-06-20)
Crohn's disease (CD) is a complex and highly heterogeneous chronic inflammatory disorder, primarily affecting the gastrointestinal tract. Genetic and functional studies have highlighted a key role for innate immunity in its pathogenesis. Profound systemic defects in innate immunity and acute
Jason Vittitow et al.
Biochemical and biophysical research communications, 298(1), 67-74 (2002-10-16)
Optineurin (optic neuropathy inducing protein; OPTN) was recently linked to 16.7% of families with primary open-angle glaucoma. The function of OPTN in the eye is not known, but is present in the trabecular meshwork, which is responsible for maintenance of
Jamel Mankouri et al.
PLoS pathogens, 6(2), e1000778-e1000778 (2010-02-23)
The innate immune response provides a critical defense against microbial infections, including viruses. These are recognised by pattern recognition receptors including Toll-like receptors (TLRs) and RIG-I like helicases (RLHs). Detection of virus triggers signalling cascades that induce transcription of type
Daniela A Sahlender et al.
The Journal of cell biology, 169(2), 285-295 (2005-04-20)
Myosin VI plays a role in the maintenance of Golgi morphology and in exocytosis. In a yeast 2-hybrid screen we identified optineurin as a binding partner for myosin VI at the Golgi complex and confirmed this interaction in a range
Tayebeh Rezaie et al.
Science (New York, N.Y.), 295(5557), 1077-1079 (2002-02-09)
Primary open-angle glaucoma (POAG) affects 33 million individuals worldwide and is a leading cause of blindness. In a study of 54 families with autosomal dominantly inherited adult-onset POAG, we identified the causative gene on chromosome 10p14 and designated it OPTN