Merck
Wszystkie zdjęcia(10)
Kluczowe dokumenty
HPA001922
Sigma-Aldrich
Anti-RAP1GAP antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Rap1 GTPase-activating protein 1 antibody produced in rabbit, Anti-Rap1GAP antibody produced in rabbit
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human, mouse
metody
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
IGIENIQEVQEKRESPPAGQKTPDSGHVSQEPKSENSSTQSSPEMPTTKNRAETAAQRAEALKDFSRSSSSASSFASVVEETEGVDGEDTGLESVSSSGTP
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RAP1GAP(5909)
Opis ogólny
RAP1GAP (białko aktywujące GTPazę RAP1) jest białkiem wiążącym nukleotydy guaninowe podobnym do białka Ras (GNBP), wyrażanym obficie w tkankach płodowych i niektórych liniach komórek nowotworowych, takich jak guz nerki Wilmsa, SK-NEP-1 i czerniak. Jego ekspresja występuje głównie w mózgu i w mniejszym stopniu w tkankach limfoidalnych. Oprócz unikalnych domen funkcjonalnych, zawiera również domenę związaną z GAP (GRD), odpowiedzialną za aktywność katalityczną GAP.
Immunogen
Rap1 GTPase-activating protein 1 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
RAP1GAP (białko aktywujące GTPazę RAP1) jest zaangażowane w różne szlaki transdukcji sygnału, takie jak adhezja komórkowa za pośrednictwem integryny, proliferacja komórek, różnicowanie, aktywacja kinazy regulowanej sygnałem zewnątrzkomórkowym. Aktywność Rap1 jest regulowana przez czynniki wymiany nukleotydów guaninowych (GEF) i białka aktywujące GTPazę (GAP) wraz z innymi bodźcami zewnątrzkomórkowymi.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST86386
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Oliver Daumke et al.
Nature, 429(6988), 197-201 (2004-05-14)
Rap1 is a Ras-like guanine-nucleotide-binding protein (GNBP) that is involved in a variety of signal-transduction processes. It regulates integrin-mediated cell adhesion and might activate extracellular signal-regulated kinase. Like other Ras-like GNBPs, Rap1 is regulated by guanine-nucleotide-exchange factors (GEFs) and GTPase-activating
B Rubinfeld et al.
Cell, 65(6), 1033-1042 (1991-06-14)
The rap1/Krev-1 gene encodes a ras-related protein that suppresses transformation by ras oncogenes. We have purified an 88 kd GTPase activating protein (GAP), specific for the rap1/Krev-1 gene product, from bovine brain. Based on partial amino acid sequences obtained from
Li Su et al.
The Journal of biological chemistry, 278(17), 15232-15238 (2003-02-19)
In the present study, we showed that SPA-1, a Rap1 GTPase-activating protein (GAP), was bound to a cytoskeleton-anchoring protein AF-6. SPA-1 and AF-6 were co-immunoprecipitated in the 293T cells transfected with both cDNAs as well as in normal thymocytes. In
H Kurachi et al.
The Journal of biological chemistry, 272(44), 28081-28088 (1997-11-05)
Mouse Spa-1 gene with a region homologous to the human rap1GAP gene is transcriptionally induced in the lymphocytes by mitogenic stimulation. Herein we have cloned a cDNA for its human counterpart. SPA-1 cDNA encodes a 130-kDa protein (p130(SPA-1)) consisting of