Merck
S25-M
Surowica mysia, 100 ml
Non-sterile mouse serum collected from normal healthy mice. Used for blocking of interfering antibodies.
Wybierz wielkość
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41105901
NACRES:
NA.71
eCl@ss:
26020100
Technique(s):
blocking: suitable (interfering antibodies)
Species reactivity:
-
Application:
blocking
Citations:
-
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
antibody form
serum
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
blocking: suitable (interfering antibodies)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
S24-MS30-MS22-M
antibody form
serum
antibody form
serum
antibody form
serum
antibody form
serum
biological source
mouse
biological source
rat
biological source
donkey
biological source
sheep
technique(s)
blocking: suitable (interfering antibodies)
technique(s)
blocking: suitable (interfering antibodies)
technique(s)
blocking: suitable (interfering antibodies)
technique(s)
blocking: suitable (interfering antibodies)
manufacturer/tradename
Chemicon®
manufacturer/tradename
Chemicon®
manufacturer/tradename
Chemicon®
manufacturer/tradename
Chemicon®
General description
Normalna surowica pobrana od zdrowych myszy Kunming.
Białko całkowite:
6,77 g/dL (metoda Biureta)
Hemoglobina:
21,5 mg/dL
Physical form
Niesterylny płyn. Nie zawiera konserwantów. Filtrowany przez system filtrów 0,45 mikrona.
Preparation Note
Przechowywać zamrożone w temperaturze -20°C. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
S25-100ML04053252610691
S25-K04053252032202
S25-10KC04053252938498
S25-10ML08436037125164