Merck
Wszystkie zdjęcia(10)
Kluczowe dokumenty
HPA002131
Sigma-Aldrich
Anti-Vinculin Antibody
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, rabbit polyclonal
Synonim(y):
Anti-Metavinculin antibody produced in rabbit, Anti-Vinculin antibody produced in rabbit
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
Nazwa produktu
Anti-VCL antibody produced in rabbit, Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
rozszerzona walidacja
RNAi knockdown
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
KMIDERQQELTHQEHRVMLVNSMNTVKELLPVLISAMKIFVTTKNSKNQGIEEALKNRNFTVEKMSAEINEIIRVLQLTSWDEDAWASKDTEAMKRALASIDSKLNQAKGWLRDPSASPGDAGEQAIRQILDEAGKVGELCAGKERREI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... VCL(7414)
Opis ogólny
Winkulina (VCL), wszechobecne białko cytoszkieletowe wiążące aktynę, jest zaangażowane w adhezję cytoplazmatyczną komórka-komórka i komórka-matryca zewnątrzkomórkowa. Składa się z N-końcowej globularnej głowy połączonej krótką sekwencją łącznikową bogatą w poliprolinę z C-końcową częścią ogona. Wewnątrzcząsteczkowe połączenie między głową i ogonem ukrywa wiele miejsc wiążących ligand w białku.
Immunogen
Vinculin recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
VCL (winkulina), regulator adhezji komórkowej, jest zlokalizowany w regionie cytoplazmatycznym adhezji komórka-matryca i komórka-komórka, regulując różne procesy biologiczne, w tym embriogenezę, gojenie się ran i utrzymanie integralności tkanek. Ma zdolność hamowania migracji komórek i może modulować szlaki sygnałowe zaangażowane w apoptozę. Podczas adhezji komórka-komórka i komórka-matryca zewnątrzkomórkowa, VCL wiąże się z α-aktyniną, białkiem wiążącym F-aktynę i taliną. Po związaniu stymuluje montaż tych wyspecjalizowanych połączeń komórkowych.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST84522
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
P A Weller et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 87(15), 5667-5671 (1990-08-01)
We have determined the complete sequence of human vinculin, a cytoskeletal protein associated with cell-cell and cell-matrix junctions. Comparison of human and chicken embryo vinculin sequences shows that both proteins contain 1066 amino acids and exhibit a high level of
Kris A Demali
Trends in biochemical sciences, 29(11), 565-567 (2004-10-27)
The ability of cells to tightly adhere to one another and to the extracellular matrix is fundamentally important in numerous biological processes, including embryogenesis, wound healing and maintenance of tissue integrity. Vinculin, a protein localized at the cytoplasmic face of
Wolfgang H Ziegler et al.
Trends in cell biology, 16(9), 453-460 (2006-08-09)
Vinculin is a ubiquitously expressed actin-binding protein frequently used as a marker for both cell-cell and cell-extracellular matrix (focal adhesion) adherens-type junctions, but its function has remained elusive. Vinculin is made up of a globular head linked to a tail