Kluczowe dokumenty
HPA001834
Sigma-Aldrich
Anti-CP antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Ceruloplasmin precursor antibody produced in rabbit, Anti-Ferroxidase antibody produced in rabbit
Wybierz wielkość
100 μL
2440,00 zł
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2440,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:20- 1:50
sekwencja immunogenna
YFSGNTYLWRGERRDTANLFPQTSLTLHMWPDTEGTFNVECLTTDHYTGGMKQKYTVNQCRRQSEDSTFYLGERTYYIAAVEVEWDYSPQREWEKELHHLQEQNVSNAFLDKGEFYIGSKYKKVVYRQYTDSTFRVPVERKAEEEHLGI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CP(1356)
Immunogen
Ceruloplasmin precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Prekursor ceruloplazminy (CP), metaloproteina, bierze udział w eksporcie żelaza komórkowego do osocza. Mutacja w CP powoduje dziedziczną chorobę neurodegeneracyjną, aceruloplazminemię, która jest chorobą związaną z przeładowaniem żelazem. W krwiobiegu ferroportyna (Fpn), transporter żelaza Fe(II), pomaga w wydalaniu żelaza. W przypadku braku CP żelazo pozostaje związane z Fpn, nie mogąc przedostać się do osocza.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST84476
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Chin-Chung Shu et al.
Journal of clinical medicine, 8(5) (2019-05-28)
Increasing expression of programmed death-1 (PD-1) in patients with nontuberculous mycobacteria lung disease (NTM-LD) has been reported, but its role in clinical characteristics and outcomes remains unclear. We enrolled 96 participants, including 46 with Mycobacterium avium complex (MAC)-LD, 23 with
Ivana De Domenico et al.
The EMBO journal, 26(12), 2823-2831 (2007-06-02)
Ferroportin (Fpn), a ferrous iron Fe(II) transporter responsible for the entry of iron into plasma, is regulated post-translationally through internalization and degradation following binding of the hormone hepcidin. Cellular iron export is impaired in mice and humans with aceruloplasminemia, an
Rana Eltahan et al.
The Journal of eukaryotic microbiology, 66(3), 460-468 (2018-09-18)
Cryptosporidium parvum is one of the major species causing mild to severe cryptosporidiosis in humans and animals. We have previously observed that 2-deoxy-d-glucose (2DG) could inhibit both the enzyme activity of C. parvum hexokinase (CpHK) and the parasite growth in vitro. However
Susan C Fox et al.
Platelets, 30(3), 290-295 (2018-02-21)
Measurement of P-selectin on activated platelets as a means of measuring platelet function utilizing the technology described here has the advantage of not requiring immediate access to specialist equipment and expertise. Blood samples are activated, fixed, stored, and transported to
Juan Manuel Agraz-Cibrián et al.
Scandinavian journal of immunology, 88(5), e12714-e12714 (2018-09-19)
Liver cirrhosis (LC) is an inflammatory process associated with impaired functions in adaptive and innate immune responses at both systemic and local levels, also referred as Cirrhosis-Associated Immune Dysfunction. In this study, we evaluated the functionality of neutrophils from ascitic