Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
13A5.1, monoclonal
Application:
WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
human (Recombinant)
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
13A5.1, monoclonal
species reactivity
mouse, human
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG2bκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ATF3(467)
General description
Czynnik transkrypcyjny ATF-3 zależny od cyklicznego AMP (UniProt P18847; znany również jako aktywujący czynnik transkrypcyjny 3, czynnik transkrypcyjny ATF-3 zależny od cAMP) jest kodowany przez gen ATF3 (identyfikator genu 467) u człowieka. ATF-3 należy do rodziny podstawowych czynników transkrypcyjnych typu suwaka leucynowego ATF / białka wiążącego element reagujący na cAMP. ATF-3 jest wyraźnie indukowany i działa jako aktywator lub represor transkrypcji w odpowiedzi na LPS, cytokiny, hormony, uszkodzenia DNA i stres ER w różnych typach komórek. ATF3 odgrywa kluczową rolę w miażdżycy i hiperlipidemii, a także negatywnie reguluje różnicowanie adipocytów, chondrocytów i osteoblastów. Dysfunkcja ATF-3 jest ściśle związana z różnymi chorobami zapalnymi i nowotworami.
Zaobserwowano ~19 kDa.
Immunogen
Rekombinowany ludzki fragment ATF-3 znakowany GST.
Application
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło ATF-3 w 10 µg lizatu komórek RAW264.7.
Research Category
Neuroscience
Neuroscience
Research Sub Category
Neurodegenerative Diseases
Neurodegenerative Diseases
Biochem/physiol Actions
Oczekuje się, że reaguje ze splicowanymi izoformami 1 i 5 (UniProt P18847-1 i P18847-5). Reaktywność wobec splicowanych izoform 2, 3 i 4 (UniProt P18847-2 do P18847-4) ludzkiego ATF-3 nie została określona.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG2bκ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in THP-1 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected ATF-3 in 10 µg of THP-1 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected ATF-3 in 10 µg of THP-1 cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c