Kluczowe dokumenty
SAB1401026
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-AVPR1A antibody produced in mouse
clone 7B8, ascites fluid
Synonim(y):
AVPR1
Wybierz wielkość
200 μL
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
200 μL
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
7B8, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... AVPR1A(552)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen działa jako receptor dla wazopresyny argininowej. Receptor ten należy do podrodziny receptorów sprzężonych z białkiem G, która obejmuje receptory AVPR1B, V2R i OXT. W jego aktywności pośredniczą białka G, które stymulują drugi przekaźnik fosfatydyloinozytolowo-wapniowy. Receptor pośredniczy w skurczu i proliferacji komórek, agregacji płytek krwi, uwalnianiu czynnika krzepnięcia i glikogenolizie. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
AVPR1A (NP_000697, 1 a.a. ~ 52 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MRLSAGPDAGPSGNSSPWWPLATGAGNTSREAEALGEGNGPPRDVRNEELAK
Postać fizyczna
Clear solution
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)