Kluczowe dokumenty
HPA001299
Sigma-Aldrich
Anti-METTL3 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anty-M6A, Anty-Spo8
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
sekwencja immunogenna
TTAKEQSIVEKFRSRGRAQVQEFCDYGTKEECMKASDADRPCRKLHFRRIINKHTDESLGDCSFLNTCFHMDTCKYVHYEIDACMDSEAPGSKDHTPSQELALTQSVGGDSSADRLFPPQWICCDIRYLDVSILGKFA
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... METTL3(56339)
Immunogen
Adenosine-N6 methyltransferase 70 kDa subunit recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Gen METTL3 (methyltransferase like 3) koduje podjednostkę MT-A, czynnika białkowego wchodzącego w skład N6-adenozyno-metylotransferazy. Masa molowa białka wynosi 70 kDa. Enzym katalizuje metylację wewnętrznych reszt adenozynowych w eukariotycznym mRNA, tworząc N6-metyloadenozynę (m6A). M6A bierze udział w splicingu i przetwarzaniu mRNA.
Cechy i korzyści
Prestige Antibodies® to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał Prestige Antibodies® z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST70423.
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Dan Dominissini et al.
Nature, 485(7397), 201-206 (2012-05-12)
An extensive repertoire of modifications is known to underlie the versatile coding, structural and catalytic functions of RNA, but it remains largely uncharted territory. Although biochemical studies indicate that N(6)-methyladenosine (m(6)A) is the most prevalent internal modification in messenger RNA
J A Bokar et al.
RNA (New York, N.Y.), 3(11), 1233-1247 (1997-12-31)
The methylation of internal adenosine residues in eukaryotic mRNA, forming N6-methyladenosine (m6A), is catalyzed by a complex multicomponent enzyme. Previous studies suggested that m6A affects the efficiency of mRNA processing or transport, although the mechanism by which this occurs is
Simona Selberg et al.
Cell reports, 26(13), 3762-3771 (2019-03-28)
Chemical modifications of RNA provide an additional, epitranscriptomic, level of control over cellular functions. N-6-methylated adenosines (m6As) are found in several types of RNA, and their amounts are regulated by methyltransferases and demethylases. One of the most important enzymes catalyzing
Xiao Wang et al.
Nature, 505(7481), 117-120 (2013-11-29)
N(6)-methyladenosine (m(6)A) is the most prevalent internal (non-cap) modification present in the messenger RNA of all higher eukaryotes. Although essential to cell viability and development, the exact role of m(6)A modification remains to be determined. The recent discovery of two