Przejdź do
CLS3897
Corning® 96 Well Clear Polystyrene Microplate
V-bottom clear, polystyrene, bag of 25, non-sterile, lid: no
Synonim(y):
cell culture plate, multi well plates, multiple well plates
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1690,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41121800
Material:
V-bottom clear , polystyrene , round wells
Size:
96 wells
1690,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
V-bottom clear , polystyrene , round wells
sterility
non-sterile
feature
lid: no, skirt
packaging
bag of 25
manufacturer/tradename
Corning 3897
size
96 wells
well volume
320 μL
well working volume
75-200 μL
suitability
suitable for (cell cuture)
binding type
non-treated surface
Features and Benefits
  • Corning® 96 well clear microplates support various application requirements.
  • Tissue culture-treated (TC-treated) polystyrene surface is used for the attachment and growth of anchorage-dependent cells.
  • V Bottom is best suited for retrieving - with least dead volume.
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CLS3896CLS3367CLS3898
suitability
suitable for (cell cuture)
suitability
suitable for (cell cuture)
suitability
suitable for (EIA/RIA; immunoassays)
suitability
suitable for (cell cuture)
size
96 wells
size
96 wells
size
96 wells
size
96 wells
material
V-bottom clear , round wells, polystyrene
material
V-bottom clear , polystyrene , round wells
material
polystyrene , round bottom clear , round wells
material
V-bottom clear , clear bottom, polystyrene
well working volume
75-200 μL
well working volume
75-200 μL
well working volume
75-200 μL
well working volume
200 μL
binding type
non-treated surface
binding type
non-treated surface
binding type
non-treated surface
binding type
non-treated surface
feature
lid: no, skirt
feature
lid: no, skirt
feature
lid: no, skirt
feature
lid: no, skirt
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)