Kluczowe dokumenty
SAB2104747
Sigma-Aldrich
Anti-METTL3 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-M6A, Anti-MGC4336, Anti-MT-A70, Anti-Spo8
Wybierz wielkość
100 μL
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
64 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rabbit, horse, rat, guinea pig, dog, bovine
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... METTL3(56339)
Opis ogólny
Metylotransferaza podobna do 3 (METTL3), metylotransferaza RNA, jest członkiem rodziny metylotransferaz klasy I (MTase) i zawiera domenę MTase. Gen METTL3 jest zmapowany na ludzkim chromosomie 14q11.2.
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego METTL3
Zastosowanie
Przeciwciało anty-METTL3 produkowane u królików zostało użyte do western blottingu.[1]
Działania biochem./fizjol.
Metylotransferaza podobna do 3 (METTL3) jest częścią systemów metylotransferaz, które pośredniczą w modyfikacji m6metyloadenozyny. Istnieje jako kompleks heterodimeryczny z METTL14. Podwyższoną ekspresję METTL3 obserwuje się w raku jasnokomórkowym nerki i reumatoidalnym zapaleniu stawów (RZS). Mutacje w genie METTL3 są związane z autoimmunologiczną chorobą tarczycy (AITD) i neuroblastomą. Może działać jako supresor nowotworu w raku jelita grubego.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: IVAEVRSTSHKPDEIYGMIERLSPGTRKIELFGRPHNVQPNWITLGNQLD
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xiang Wang et al.
Nature, 534(7608), 575-578 (2016-06-10)
Chemical modifications of RNA have essential roles in a vast range of cellular processes. N(6)-methyladenosine (m(6)A) is an abundant internal modification in messenger RNA and long non-coding RNA that can be dynamically added and removed by RNA methyltransferases (MTases) and
Jun Bian et al.
Journal of cellular and molecular medicine, 24(16), 9280-9286 (2020-07-03)
Neuroblastoma ranks as the most commonly seen and deadly solid tumour in infancy. The aberrant activity of m6 A-RNA methyltransferase METTL3 is involved in human cancers. Therefore, functional genetic variants in the METTL3 gene may contribute to neuroblastoma risk. In
Wenhui Zheng et al.
Frontiers in oncology, 9, 1403-1403 (2020-01-11)
Methyltransferase-like 3 (METTL3), a predominantly catalytic enzyme in the N6-methyladenosine (m6A) methyltransferase system, is dysregulated and plays a dual role (oncogene or tumor suppressor) in different human cancers. The expression and pro- or anticancer role of METTL3 in different cancers
Fang Yu et al.
Nucleic acids research, 49(10), 5779-5797 (2021-05-29)
Faithful genome integrity maintenance plays an essential role in cell survival. Here, we identify the RNA demethylase ALKBH5 as a key regulator that protects cells from DNA damage and apoptosis during reactive oxygen species (ROS)-induced stress. We find that ROS