Merck
HPA001075
Sigma-Aldrich
Anti-TAF1 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Cell cycle gene 1 protein antibody produced in rabbit, Anti-TAF(II)250 antibody produced in rabbit, Anti-TAFII-250 antibody produced in rabbit, Anti-TAFII250 antibody produced in rabbit, Anti-TBP-associated factor 250 kDa antibody produced in rabbit, Anti-Transcription initiation factor TFIID 250 kDa subunit antibody produced in rabbit, Anti-Transcription initiation factor TFIID subunit 1 antibody produced in rabbit, Anti-p250 antibody produced in rabbit
Wybierz wielkość
100 μL
2440,00 zł
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2440,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
SDSDVGSGGIRPKQPRMLQENTRMDMENEESMMSYEGDGGEASHGLEDSNISYGSYEEPDPKSNTQDTSFSSIGGYEVSEEEEDEEEEEQRSGPSVLSQVHLSEDEEDSEDFHSIAGDSDLDS
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TAF1(6872)
Immunogen
Transcription initiation factor TFIID subunit 1 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Podjednostka 1 czynnika inicjacji transkrypcji TFIID jest białkiem kodowanym przez gen TAF1 u ludzi. Zmniejszona ekspresja specyficznego dla neuronów genu TAF1 jest związana z dystonią-parkinsonizmem sprzężonym z chromosomem X (XDP), który jest zaburzeniem ruchu endemicznym dla Filipin. Locus choroby, TAF1, jest mapowany na chromosom Xq13.
Cechy i korzyści
Prestige Antibodies® to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał Prestige Antibodies® z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST74022
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Satoshi Makino et al.
American journal of human genetics, 80(3), 393-406 (2007-02-03)
X-linked dystonia-parkinsonism (XDP) is a movement disorder endemic to the Philippines. The disease locus, DYT3, has been mapped to Xq13.1. In a search for the causative gene, we performed genomic sequencing analysis, followed by expression analysis of XDP brain tissues.
Kizito-Tshitoko Tshilenge et al.
Neurobiology of disease, 190, 106367-106367 (2023-12-03)
X-linked dystonia-parkinsonism (XDP) is a rare neurodegenerative disease endemic to the Philippines. The genetic cause for XDP is an insertion of a SINE-VNTR-Alu (SVA)-type retrotransposon within intron 32 of TATA-binding protein associated factor 1 (TAF1) that causes an alteration of
Ivó H Hernández et al.
Brain : a journal of neurology, 143(7), 2207-2219 (2020-06-14)
Huntington's disease and X-linked dystonia parkinsonism are two monogenic basal ganglia model diseases. Huntington's disease is caused by a polyglutamine-encoding CAG repeat expansion in the Huntingtin (HTT) gene leading to several toxic interactions of both the expanded CAG-containing mRNA and