Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
HPA000694
Sigma-Aldrich
Anti-DICER1 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Dicer, Anty-KIAA0928, Anty-MNG1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:200- 1:500
sekwencja immunogenna
PTDADSAYCVLPLNVVNDSSTLDIDFKFMEDIEKSEARIGIPSTKYTKETPFVFKLEDYQDAVIIPRYRNFDQPHRFYVADVYTDLTPLSKFPSPEYETFAEYYKTKYNLDLTNLNQPLLDVDHTSSRLNLLTPRHLNQKGKALPLSSAEKRKAKWESLQNKQILVPELCAIHPIPASLWRKAVCLPSILYRLH
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DICER1(23405)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Dicer reguluje tworzenie siRNA i miRNA z substratów dsRNA, a tym samym moduluje potranskrypcyjne wyciszanie genów. Zubożenie DICER1 w nabłonku barwnikowym siatkówki wiąże się z zanikiem geograficznym, podczas gdy brak DICER1 w komórkach β trzustki wiąże się z cukrzycą. Przeciwciało anty-DICER1 jest specyficzne dla DICER1 u ludzi.
Immunogen
Endoribonuclease Dicer recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Zastosowania, w których z powodzeniem wykorzystano to przeciwciało, oraz powiązane recenzowane artykuły podano poniżej.
Immunofluorescencja (1 artykuł)
Western Blotting (1 artykuł)
Cechy i korzyści
Prestige Antibodies® to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał Prestige Antibodies® z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST70370
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Nicole S Spoelstra et al.
Human pathology, 56, 40-51 (2016-06-05)
Dicer is an RNase III enzyme responsible for cleaving double-stranded RNAs into small interfering RNAs and microRNAs, which either target messenger RNA transcripts for degradation or inhibit translation. Dicer protein levels have been examined in breast cancer with contradictory results.
Bruno Vincenzi et al.
European journal of cancer (Oxford, England : 1990), 49(6), 1501-1508 (2012-12-26)
The miRNA-regulating enzymes Dicer and Drosha exhibit aberrant expression in several cancer types. Dicer and Drosha play a crucial role during the angiogenetic process in vitro and, for Dicer, in vivo. We aimed to investigate the potential role of Dicer
Idoia Martínez de LaPiscina et al.
Frontiers in endocrinology, 11, 433-433 (2020-07-28)
Context: The DICER1 syndrome is a multiple neoplasia disorder caused by germline mutations in the DICER1 gene. In DICER1 patients, aggressive congenital pituitary tumors lead to neonatal Cushing's disease (CD). The role of DICER1 in other corticotropinomas, however, remains unknown.
Shweta Dambal et al.
The Journal of steroid biochemistry and molecular biology, 167, 192-202 (2017-01-17)
Vitamin D deficiency increases the risk of lethal prostate adenocarcinomas (PCa) and the majority of older men are deficient. Although PCa arises from the epithelium, the surrounding stroma has hormonal regulatory control over the epithelium and contributes to carcinogenesis. Herein
Miseon Lee et al.
Pathobiology : journal of immunopathology, molecular and cellular biology, 88(3), 251-260 (2021-02-11)
Pleuropulmonary blastoma (PPB) is a rare sarcomatous malignancy involving the lung and pleura which occurs in early childhood. Cystic PPB in the early stage can be misdiagnosed as other cystic diseases. Early detection of this entity is important for appropriate