Kluczowe dokumenty
HMI0001
MISSION® microRNA Mimic
hsa-let-7a
Synonim(y):
Mature Sequence: UGAGGUAGUAGGUUGUAUAGUU, hsa-let-7a-5p
About This Item
Polecane produkty
linia produktu
MISSION®
Formularz
solid
numer dostępu Sanger dla cząsteczek dojrzałych/niedojrzałych
numer dostępu Sanger microRNA
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
- Optimized and ready for transfection.
- Novel MISSION miRNA mimic design has been functionally tested for knockdown efficiency against natural miRNA targets.
- Unique MISSION miRNA mimic design significantly reduces possible sense strand off target effects.
- Available as a whole human library and individual miRNA targets.
Inne uwagi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)