GF337
IL-4,
Human Recombinant Animal Free
Synonim(y):
Interleukin-4, IL4
Wybierz wielkość
1650,00 zł
Przewidywany termin wysyłki09 kwietnia 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
About This Item
1650,00 zł
Przewidywany termin wysyłki09 kwietnia 2025Szczegóły
Polecane produkty
Opis ogólny
Recombinant human IL-4 is a 15.1 kDa globular protein containing 130 amino acid residues.
The protein is manufactured without the use of any animal products/reagents and is considered Animal-Free and can be used in protocols where possible transmisson of animal viruses and contamination must be avoided.
Zastosowanie
Stem Cell Research
Growth Factors & Receptors
Jakość
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Reconstitute in water to a concentration of 0.1-1.0 mg/ml. Do not vortex. For extended storage, it is recommended to further dilute in a buffer containing a carrier protein and store in working aliquots at -20°C.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1