Kluczowe dokumenty
HISTO-PMB
Sigma-Aldrich
11553 11549 Bufor do permeabilizacji
Wybierz wielkość
1 EACH
247,00 zł
1 EACH
523,00 zł
247,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EACH
247,00 zł
1 EACH
523,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.47
247,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
sterylność
non-sterile
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
room temp
Opis ogólny
Visikol HISTO Permeabilization Buffer to opatentowany bufor do odzyskiwania antygenu zaprojektowany w celu ułatwienia wizualizacji tkanek w 3D. Użycie buforu do permeabilizacji Visikol HISTO pozwala barwnikom i przeciwciałom wnikać głębiej w złożone tkanki.
Zastosowanie
Gotowy do użycia środek do odzyskiwania antygenu w protokołach oczyszczania tkanek Visikol HISTO. Pozwala barwnikom i przeciwciałom wniknąć głębiej w tkanki.
Cechy i korzyści
  • Zapewnia przezroczystość próbek tkanek do obrazowania.
  • Uzyskanie wyraźniejszych, ostrzejszych obrazów w zastosowaniach związanych z barwieniem tkanek przeciwciałami.
  • Proces oczyszczania tkanek Visikol HISTO nie wpływa na wcześniejsze znakowanie immunologiczne.
  • Oszczędność czasu. Metoda Visikol HISTO jest szybka w porównaniu z wieloma popularnymi obecnie technikami oczyszczania tkanek.
  • Zachowanie morfologii i zawartości lipidów w próbkach.
  • Metoda oczyszczania tkanek HISTO jest łatwo odwracalna dla dalszych badań histologicznych 2D/IHC lub dla walidacji danych 3D w porównaniu z tradycyjną histologią.
  • Nietoksyczny.
Informacje prawne
HISTO is a trademark of Visikol, Inc.
Visikol is a registered trademark of Visikol, Inc.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Visikol® HISTOTM tissue clearing solutions enable developmental biology, neuroscience, and cancer research with reversible protocols.