Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
0.2 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2240,00 zł 1904,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1904,00 zł
Cena katalogowa2240,00 złZaoszczędź 15%biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
1.2B6, monoclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen 100-115 kDa
species reactivity
human, pig
concentration
~2 mg/mL
technique(s)
capture ELISA: suitable, flow cytometry: suitable, immunohistochemistry (frozen sections): suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, indirect ELISA: suitable, indirect immunofluorescence: 1-2 μg/mL using using 293-T cells transfected with E-selectin fusion protein, western blot: suitable (non-reduced)
isotype
IgG1
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SELE(6401)
General description
Jest to białko o masie cząsteczkowej 140KDa ulegające ekspresji głównie w komórkach śródbłonka. Selektyna E charakteryzuje się domeną N-końcową, domeną podobną do naskórkowego czynnika wzrostu (EGF), domeną lektynową (wiążącą ligand), zmiennymi krótkimi powtórzeniami konsensusu i domeną transbłonową.
Immunogen
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description clone 1.2B6, purified from hybridoma cell culture | description clone LT-TD180, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution | description clone MEL-14, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution | description clone DREG56, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin |
| Gene Information human ... SELE(6401) | Gene Information human ... SELL(6402) | Gene Information mouse ... Sell(20343) | Gene Information human ... SELL(6402) |
| clone 1.2B6, monoclonal | clone LT-TD180, monoclonal | clone MEL-14, monoclonal | clone DREG56, monoclonal |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate FITC conjugate |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source rat | biological source mouse |
| species reactivity human, pig | species reactivity human | species reactivity mouse | species reactivity human |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?