Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 340,00 zł |
Informacje o tej pozycji
340,00 zł
grade
certified reference material
agency
ERM®
manufacturer/tradename
JRC
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
format
matrix material
storage temp.
2-8°C
General description
Analysis Note
please visit the JRC webpage
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ERM®, certified reference material, blank | description ERM®, certified reference material, nominal 100% GMO | description ERM®, certified reference material, nominal 0.1% GMO | description ERM®, certified reference material, nominal 1% GMO |
| application(s) cleaning products | application(s) cleaning products | application(s) cleaning products | application(s) cleaning products |
| format matrix material | format matrix material | format matrix material | format matrix material |
| grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| manufacturer/tradename JRC | manufacturer/tradename JRC | manufacturer/tradename JRC | manufacturer/tradename JRC |
| agency ERM® | agency ERM® | agency ERM® | agency ERM® |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Soya DAS-81419-2 GMO standard ERM-BF437
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?