Merck
H9517
Sigma-Aldrich
Heparin disaccharide I-A sodium salt
Synonim(y):
α-ΔUA-2S-[1→4]-GlcNAc-6S
About This Item
Wzór liniowy:
C14H18NO17S2Na3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
605.39
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352201
Identyfikator substancji w PubChem:
pochodzenie biologiczne
Porcine
Próba
≥98%
Postać
powder
metody
HPLC: suitable
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[Na+].[Na+].[Na+].CC(=O)N[C@H]1C(O)O[C@H](COS([O-])(=O)=O)[C@@H](O[C@@H]2OC(=C[C@H](O)[C@H]2OS([O-])(=O)=O)C([O-])=O)[C@@H]1O
InChI
1S/C14H21NO17S2.3Na/c1-4(16)15-8-9(18)11(7(29-13(8)21)3-28-33(22,23)24)31-14-10(32-34(25,26)27)5(17)2-6(30-14)12(19)20;;;/h2,5,7-11,13-14,17-18,21H,3H2,1H3,(H,15,16)(H,19,20)(H,22,23,24)(H,25,26,27);;;/q;3*+1/p-3/t5-,7+,8+,9+,10+,11+,13?,14-;;;/m0.../s1
Klucz InChI
WRWNGZNBPYOKPM-NYNVPWSXSA-K
Działania biochem./fizjol.
Products of the digestion of heparin and heparan sulfate by various heparinases
Inne uwagi
In the following listings, ΔUA = 4-deoxy-L-threo-hex-4-enopyranosyluronic acid; GlcN = D-glucosamine; Ac = Acetyl; NS, 2S, 6S, = N-sulfo, 2-sulfate and 6-sulfate respectively.
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Disaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Uwaga dotycząca przygotowania
Produced by the action of heparinase II
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3