Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C12H15NO19S3Na4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
665.40
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
Aby zapytać o ten produkt H9267, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98%
form
powder
technique(s)
HPLC: suitable
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na].OC(COS(O)(=O)=O)C(OC1OC(=CC(O)C1OS(O)(=O)=O)C(O)=O)C(O)C(NS(O)(=O)=O)C=O
InChI
1S/C12H19NO19S3.Na.H/c14-2-4(13-33(20,21)22)8(17)9(6(16)3-29-34(23,24)25)31-12-10(32-35(26,27)28)5(15)1-7(30-12)11(18)19;;/h1-2,4-6,8-10,12-13,15-17H,3H2,(H,18,19)(H,20,21,22)(H,23,24,25)(H,26,27,28);;
InChI key
QNESCZPGLNWDJH-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Products of the digestion of heparin and heparan sulfate by various heparinases
Preparation Note
Produced by the action of heparinase I and II
Other Notes
In the following listings, ΔUA = 4-deoxy-L-threo-hex-4-enopyranosyluronic acid; GlcN = D-glucosamine; Ac = Acetyl; NS, 2S, 6S, = N-sulfo, 2-sulfate and 6-sulfate respectively.
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Disaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?