Kluczowe dokumenty
H9142
Heparin disaccharide III-H disodium salt
Synonim(y):
α-ΔUA-2S-[1→4]-GlcN
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥98%
Postać
powder
metody
HPLC: suitable
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[O-]C(C1=C[C@H](O)[C@@H](OS([O-])(=O)=O)[C@H](O[C@@]([C@H](O)CO)([H])[C@H](O)[C@H](C([H])=O)N)O1)=O.[Na+].[Na+]
InChI
1S/C12H19NO13S.2Na/c13-4(2-14)8(18)9(6(17)3-15)25-12-10(26-27(21,22)23)5(16)1-7(24-12)11(19)20;;/h1-2,4-6,8-10,12,15-18H,3,13H2,(H,19,20)(H,21,22,23);;/q;2*+1/p-2/t4-,5-,6+,8+,9+,10+,12-;;/m0../s1
Klucz InChI
AJVHDGVOHNHWHC-HSLHGPCSSA-L
Działania biochem./fizjol.
Inne uwagi
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Produkty
Glycosaminoglycans are large linear polysaccharides constructed of repeating disaccharide units.